Zellulose, Avicel
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
Synonyms: Zellulose
MANA815290.1EA 76.8 CHF
MANA815290.1 MANA815290.5
Zellulose, Avicel
Zellulose
Formel: (C₁₂H₂₂O₁₁)n
MW: 342,3 g/mol
Melting Pt: 260…270 °C
Dichte: 1,27…1.6 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00081512
CAS-Nummer: 9004-34-6
EINECS: 232-674-9
Merck Index: 13,01977