Streptomycinsulfat
Lieferant: Roth Carl
Achtung
0236.1 0236.2 0236.3
ROTH0236.1EA 30.55 CHF
ROTH0236.1 ROTH0236.2 ROTH0236.3
Streptomycinsulfat
Streptomycin sulphate
Formel: C₂₁H₃₉N₇O₁₂·1.5H₂SO₄
MW: 1457,4 g/mol
Melting Pt: 250 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00037023
CAS-Nummer: 3810-74-0
EINECS: 223-286-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,08983