Streptomycinsulfat
Lieferant: EUROCLONE
|
Achtung
|
EMR218025
EMR218100
EMR218250
EURLEMR218025EA
0
CHF
EURLEMR218025
EURLEMR218100
EURLEMR218250
Streptomycinsulfat
Streptomycin sulphate
Formel:
C₂₁H₃₉N₇O₁₂·1.5H₂SO₄ Melting Pt: 250 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00037023 CAS-Nummer: 3810-74-0 EINECS: 223-286-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,08983 |