Neomycinsulfat
Lieferant: Roth Carl
8668.1 8668.2
ROTH8668.1EA 23.4 CHF
ROTH8668.1 ROTH8668.2
Neomycinsulfat
Neomycinsulfat
Formel: C₂₃H₄₆N₆O₁₃·3H₂SO₄
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00150827
CAS-Nummer: 1405-10-3
EINECS: 215-773-1
Merck Index: 12,06542