Tween® 20 (Polysorbat) 10% in wässriger Lösung

Lieferant: EUROCLONE

EMR244025 EMR244050 EMR244100
EURLEMR244025EA 0 CHF
EURLEMR244025 EURLEMR244050 EURLEMR244100
Tween® 20 (Polysorbat) 10% in wässriger Lösung
Tween® 20 (Polysorbat)
Formel: C₅₈H₁₁₄O₂₆
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00165986
CAS-Nummer: 9005-64-5
EINECS: 500-018-3

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR