Tween® 20 (Polysorbat) 10% in wässriger Lösung, Millipore®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
655206-50EA 350 CHF
655206-50
Tween® 20 (Polysorbat) 10% in wässriger Lösung, Millipore®
Tween® 20 (Polysorbat)
Formel: C₅₈H₁₁₄O₂₆
MW: 1227,53 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00165986
CAS-Nummer: 9005-64-5
EINECS: 500-018-3