L(-)-Xylose ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyms: (2S,3R,4S)-2,3,4,5-Tetrahydroxypentanal, L-(-)-Xylose
B21622.06 B21622.14 B21622.22
B21622.06EA 85.6 CHF
B21622.06 B21622.14 B21622.22
L(-)-Xylose ≥99%
L(-)-Xylose
Purity: 99% CAS No.: 609-06-3 Molecular Formula: C5H10O5 Formula Weight: 150.13 Melting Point: 147-151° Beilstein Reference: 1723080
Formel: C₅H₁₀O₅
MW: 150,13 g/mol
Siedepunkt: 331 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 147…151 °C
Dichte: 1.525
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00151096
CAS-Nummer: 609-06-3
EINECS: 210-174-1