Tween® 80 (Polysorbat) 10% in wässriger Lösung
Lieferant: EUROCLONE
EMR246025 EMR246050 EMR246100
EURLEMR246025EA 0 CHF
EURLEMR246025 EURLEMR246050 EURLEMR246100
Tween® 80 (Polysorbat) 10% in wässriger Lösung
Tween® 80 (Polysorbat)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00082107
CAS-Nummer: 9005-65-6
EINECS: 500-019-9