D(+)-Mannose
Lieferant: EUROCLONE
Synonyms: (2S,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal
EMR118050 EMR118100 EMR118250
EURLEMR118050EA 0 CHF
EURLEMR118050 EURLEMR118100 EURLEMR118250
D(+)-Mannose
D(+)-Mannose
Formel: C₆H₁₂O₆
Siedepunkt: 376 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 133 °C
Dichte: 1.539 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064122
CAS-Nummer: 3458-28-4
EINECS: 222-392-4
Merck Index: 13,05772