D(+)-Mannose
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
EHERC14752300EA 55.1 CHF
EHERC14752300
D(+)-Mannose
D(+)-Mannose
Formel: C₆H₁₂O₆
MW: 180,16 g/mol
Siedepunkt: 376 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 133 °C
Dichte: 1,539 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064122
CAS-Nummer: 3458-28-4
EINECS: 222-392-4
Merck Index: 13,05772