D(+)-Galactose
Lieferant: Roth Carl
Synonyms: D-Galactose, (2R,3S,4S,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal, (2R,3S,4S,5R)-Pentahydroxyhexanal
4987.1 4987.2
ROTH4987.1EA 41.5 CHF
ROTH4987.1 ROTH4987.2
D(+)-Galactose
D(+)-Galactose
Formel: C₆H₁₂O₆
MW: 180,16 g/mol
Siedepunkt: 527 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 163…169 °C
Dichte: 1.5 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00151230
CAS-Nummer: 59-23-4
EINECS: 200-416-4
Merck Index: 13,04356
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=508b1d21a6801ddfb1a5f13a64cb06e6f95e8922&vid=3c02003b1d12c9bfd11c2e6faf5cc37d4325d208&prid=web&clid=SAPDAM