D(+)-Saccharose Ph. Eur.
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyms:
Rübenzucker
, Kristallzucker
, D(+)-Sucrose
, Sucrose
, Haushaltszucker
, Rohrzucker
, 2-β-D-Fructofuranosyl-1-α-D-glucopyranosid
27483.465EA
583
CHF
27483.465
27483.363
27483.294
D(+)-Saccharose Ph. Eur.
D(+)-Saccharose
Bitte beachten Not for parenteral use.
Formel:
C₁₂H₂₂O₁₁ MW: 342,3 g/mol Melting Pt: 169…170 °C Dichte: 1,29 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006626 CAS-Nummer: 57-50-1 EINECS: 200-334-9 Merck Index: 12,09051 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Entspricht (siehe AzF/SzF) |
Identification (IR) | Passes test |
Solution S | Passes test |
Appearance of solution | Passes test |
Conductivity (20°C; 31,3 %) | Max. 35 µS/cm |
Specific optical rotation (26 %; water) | 66.3 - 67 ° |
Colour value | Max. 45 |
Reducing sugars | Passes test |
SO3 (as SO2) | Max. 10 ppm |
Loss on drying (105°C; 3 h) | Max. 0.1 % |
Residual solvents | Passes test |