Saccharose, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, NF, JP, SAFC®
Lieferant: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.07653.9029 1.07653.9525 1.07653.5000
1.07653.9029EA 994 CHF
1.07653.9029 1.07653.9525 1.07653.5000
Saccharose, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, NF, JP, SAFC®
D(+)-Saccharose
Formel: C₁₂H₂₂O₁₁
Melting Pt: 169…170 °C
Dichte: 1.29 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006626
CAS-Nummer: 57-50-1
EINECS: 200-334-9
Merck Index: 13,08966
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=971b1a9d1f02c06efd63ac665dfb191799fbd5ac&vid=2ddc1affd401bacf02244ae0cb620ff18e440965&prid=web&clid=SAPDAM