D(+)-Saccharose
Lieferant: EUROCLONE
EMR119001
EMR119500
EURLEMR119001EA
0
CHF
EURLEMR119001
EURLEMR119500
D(+)-Saccharose
D(+)-Saccharose
Formel:
C₁₂H₂₂O₁₁ Melting Pt: 169…170 °C Dichte: 1,29 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006626 CAS-Nummer: 57-50-1 EINECS: 200-334-9 Merck Index: 13,08966 |