D(+)-Glucose Monohydrat
Lieferant: Roth Carl
Synonyms: (2S,3R,4S,5S,6R)-6-(Hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2,3,4,5-tetraol hydrate, Dextrose monohydrate
6887.1 6887.2 6887.5
ROTH6887.1EA 30.6 CHF
ROTH6887.1 ROTH6887.2 ROTH6887.5
D(+)-Glucose Monohydrat
D(+)-Glucose Monohydrat
Formel: C₆H₁₂O₆·H₂O
MW: 198.17 g/mol
Melting Pt: 83
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149450
CAS-Nummer: 14431-43-7
EINECS: 200-075-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c9ea2af2ca62ca94d86809070593a60aafd8cd1b&vid=e549b499dca7fb95811640efad1429268c8f6d8b&prid=web&clid=SAPDAM