D(+)-Glucose Monohydrat für die Mikrobiologie pH 6 - 7 (100 g/l, H₂O, 20 °C), Millipore®
Lieferant: Merck
Synonyms: Dextrose MonohydratTraubenzucker Monohydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.08342.9025EA 0 CHF
1.08342.9010 1.08342.9025
D(+)-Glucose Monohydrat für die Mikrobiologie pH 6 - 7 (100 g/l, H₂O, 20 °C), Millipore®
D(+)-Glucose Monohydrat
Formel: C₆H₁₂O₆·H₂O
MW: 198,17 g/mol
Melting Pt: 83 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149450
CAS-Nummer: 14431-43-7
EINECS: 200-075-1
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/21/23/2302123.jpg