Sorbitol FP flüssig (Sorbitsirup, nichtkristallisierend) FP, Flüssigkeit, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, NF, E420, SAFC®
Lieferant: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Synonyms: (2R,3R,4R,5S)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol, (Sorbitol), D(-)-Glucitol, D-Sorbitol, Sorbitol
1.02975.9050 1.02975.9270
1.02975.9050EA 1500 CHF
1.02975.9050 1.02975.9270
Sorbitol FP flüssig (Sorbitsirup, nichtkristallisierend) FP, Flüssigkeit, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, NF, E420, SAFC®
D(-)-Sorbit
Sorbitol FP liquid (sorbitol syrup, non crystallizing)
Formel: HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
MW: 182,17 g/mol
Dichte: 1.3 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004708
CAS-Nummer: 50-70-4
EINECS: 200-061-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f82054e8cfed2cf3e8b739c3cb816c4f91bd2735&vid=a084778ac67fbdf7e15478c0db755e78cf3d95c9&prid=web&clid=SAPDAM