D-Gluconsäure 50% in wässriger Lösung zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyms: Gluconic acid, (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22057.0100 8.22057.1000 8.22057.2500 8.22057.9025
8.22057.0100EA 27.8 CHF
8.22057.0100 8.22057.1000 8.22057.2500 8.22057.9025
D-Gluconsäure 50% in wässriger Lösung zur Synthese, Sigma-Aldrich®
D-Gluconsäure
Formel: HOH₂C(CH(OH))₄COOH
MW: 196,16 g/mol
Dichte: 1.24 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004240
CAS-Nummer: 526-95-4
EINECS: 208-401-4
UN: 3265
ADR: 8,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Boiling Point 105 - 106 °C (1013 hPa)
Density 1.24 g/cm3 (20 °C)
pH 2.2 (500 g/l, H2O, 20 °C)