D(+)-Maltose Monohydrat
Lieferant: Merck
Synonyms:
Malzzucker
47288.EA
45.4
CHF
47288.
D(+)-Maltose Monohydrat
D(+)-Maltose Monohydrat
Formel:
C₁₂H₂₂O₁₁·1H₂O MW: 360,32 g/mol Melting Pt: 160…165 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149343 CAS-Nummer: 6363-53-7 EINECS: 200-716-5 Merck Index: 13,05736 |