D(+)-Maltose Monohydrat 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyms:
Malzzucker
A16266.0EEA
641
CHF
A16266.0E
A16266.36
A16266.22
D(+)-Maltose Monohydrat 95%
D(+)-Maltose Monohydrat
Formel:
C₁₂H₂₂O₁₁·1H₂O MW: 360,32 g/mol Melting Pt: ∼ 120 °C (Zersetzung) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149343 CAS-Nummer: 6363-53-7 EINECS: 200-716-5 Merck Index: 13,05736 |