Cisplatin, Millipore®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
Synonyms:
cis-Diammindichloridoplatin(II)
, Platinol
232120-50EA
246
CHF
232120-50
Cisplatin, Millipore®
cis-Platin
Formel:
H₆Cl₂N₂Pt MW: 300,05 g/mol Dichte: 3,738 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00011623 CAS-Nummer: 15663-27-1 EINECS: 239-733-8 UN: 3288 ADR: 6.1,II Merck Index: 13,02341 |