Cisplatin ≥64,5%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: cis-Diammindichloridoplatin(II) Platinol
10471.06EA 1940 CHF
10471.06 10471.03 10471.01
Cisplatin ≥64,5%
cis-Platin
Potent anticancer agent that blocks DNA synthesis
Formel: H₆Cl₂N₂Pt
MW: 300,05 g/mol
Melting Pt: 270 °C (Zersetzung)
Dichte: 3,738 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011623
CAS-Nummer: 15663-27-1
EINECS: 239-733-8
UN: 3288
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,2317