Bortrifluorid-Diethylether-Komplex
Lieferant: Molekula
Gefahr
Synonyms: Diethylether-BortrifluoridBortrifluorid-DiethyletherBortrifluorid-DiethyletheratBortrifluorid-Ethyletherat
MOLEM20561377EA 0 CHF
MOLEM20561377
Bortrifluorid-Diethylether-Komplex
Bortrifluorid-Diethylether-Komplex
Formel: C₄H₁₀BF₃O
MW: 141,93 g/mol
Siedepunkt: 126 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –60 °C
Dichte: 1,125 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 59 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013194
CAS-Nummer: 109-63-7
EINECS: 203-689-8
UN: 2604
ADR: 8,I
Merck Index: 13,01340