Fluoro-Jade C (FJC), RTD™ Ready-to-Dilute Staining Kit for identifying Degenerating Neurons
Lieferant: Biosensis
TR-100-FJ TR-100-FJT
BSENTR-100-FJEA 738 CHF
BSENTR-100-FJ BSENTR-100-FJT
Fluoro-Jade C (FJC), RTD™ Ready-to-Dilute Staining Kit for identifying Degenerating Neurons
Fluoro-Jade
Das Fluoro-Jade C Ready-to-Dilute(RTD™)-Färbekit bietet eine Zusammenstellung aus Fluoro-Jade C, DAPI, Natriumhydroxid und Kaliumpermanganat in flüssiger Form.
Die mit Fluoro-Jade C markierten degenerierenden Nervenzellen werden unter Blaulichtanregung visualisiert, während die mit DAPI gegengefärbten Zellkerne mit UV-Licht sichtbar gemacht werden. Das Fluoro-Jade C Färbekit kann für alle Arten von konservierten Geweben verwendet werden, darunter gefrorenes Frischgewebe, paraformaldehyd- oder formalin-fixiertes Gewebe sowie formalin-fixiertes, paraffin-eingebettetes Gewebe. Die Visualisierung von FJC wird mit Blaulicht oder einem 488-nm-Laser erreicht. Anregungsmaximum: 495 nm, Emissionsmaximum: 521 nm, Filtersystem zur Visualisierung: Fluorescein/FITC
Die Ursachen und Auswirkungen der neuronalen Degeneration sind von besonderem Interesse für Neurowissenschaftler. Mit diesem wachsenden Interesse steigt auch die Anzahl der verfügbaren Methoden zum Nachweis der neuronalen Degeneration.
Fluoro-Jade C färbt sämtliche degenerierenden Nervenzellen an, unabhängig von den jeweiligen zugrundeliegenden Ursachen und Mechanismen des Zelltods. Fluoro-Jade C bietet ein optimales Signal-zu-Hintergrund-Verhältnis sowie höchste Auflösung. Dies macht es zu einem Farbstoff mit maximalem Kontrast und maximaler Affinität für degenerierende Nervenzellen, sodass nicht nur die Zellkörper degenerierender Neuronen lokalisiert werden können, sondern auch distale Dendriten, Axone und Terminale. Der Farbstoff ist äußerst beständig gegen Photobleichung und mit praktisch jedem histologischen Verfahren und Färbeprotokoll vereinbar.