VWR® shiroGEL, Horizontale Elektrophoresesysteme
Lieferant: VWR Collection
700-0250EA 554 CHF
700-0250 700-0253 700-0255
VWR® shiroGEL, Horizontale Elektrophoresesysteme
Elektrophorese-Systeme Horizontale Gelelektrophoresesysteme
Zu dem benutzerfreundlichen und betriebssicheren Design der horizontalen Elektrophoresesysteme shiroGEL und des entsprechenden Zubehörs gehört die hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber der alltäglichen Nutzung. Die Gelboxen und Geltabletts aus dickwandigem Acryl sorgen für einen leckfreien Betrieb. UV-transparente Geltabletts erleichtern die Visualisierung der Proben. Kassetten schützen die Elektroden und ermöglichen ein einfaches Austauschen. Das Gießen von Gelen wird durch die strapazierfähigen Endgates aus Kautschuk erleichtert. Die seitlich an den Tabletts angebrachten Schlitze ermöglichen ein einfaches Einsetzen der Kämme. Durch das zweiteilige Design der Kämme ist eine vertikale Justierung möglich, wodurch der Benutzer Kontrolle über die Taschentiefe erhält. Die im Lieferumfang der Systeme enthaltenen Kämme sind 1,5 mm stark. Zusätzlich sind mehrere Kämme lieferbar, darunter mit Mehrkanalpipetten kompatible Kämme und verschiedene Stärken. Der „EasyLift“-Deckel der Gelbox lässt sich leicht mit Hilfe der seitlichen Laschen und Druckleisten entfernen. Der Deckel ist gewölbt, um das Heruntertropfen von Kondenswasser auf das Gel zu verhindern; ferner ist er von einem Tropfring umgeben, um das Kondensat zu sammeln und die Pufferkonzentration konstant zu halten.
  • Geformt, strapazierfähiges Design
  • Kautschuk-Endgates für Gelgießen ohne Klebeband
  • 'EasyLift'-Sicherheitsdeckel mit Pufferrückgewinnungssystem, um die Pufferkonzentration konstant zu halten
*Kompatibel mit Mehrkanalpipetten
Lieferumfang: System wird komplett mit UV-transparentem Geltablett, Tank, Deckel, Elektroden und 1,5-mm-Kämmen geliefert.