Dimethylsulfoxid-[D6]
Lieferant: Roth Carl
AE56.1 AE56.2
ROTHAE56.1EA 73.1 CHF
ROTHAE56.1 ROTHAE56.2
Dimethylsulfoxid-[D6]
Dimethylsulfoxid-[D6]
Formel: D₃CS(O)CD₃
Siedepunkt: 189 °C (5 mmHg)
Melting Pt: 20,2 °C
Dichte: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 82 °C (geschlossener Tiegel)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002090
CAS-Nummer: 2206-27-1
EINECS: 218-617-0