Dimethylsulfoxid-[D6] (99,9% D) für die Kernresonanzspektroskopie
Lieferant: CAMBRIDGE ISOTOPE LABS., INC.
Synonyms: DMSO deuteriertDMSO-D6Methylsulfoxid deuteriert
CAMBDLM-10-10X0.75EA 0 CHF
GOSIDLM-10.100G CAMBDLM-10-10X0.75 CAMBDLM-10-S-0 GOSIDM-10 CAMBDLM-10-50 GOSIDM-10-K CAMBDLM-10-S-10 CAMBDLM-10-10 CAMBDLM-10-25 CAMBDLM-10-10X0.6
Dimethylsulfoxid-[D6] (99,9% D) für die Kernresonanzspektroskopie
Dimethylsulfoxid-[D6]
Formel: D₃CS(O)CD₃
MW: 84,09 g/mol
Siedepunkt: 189 °C (5 mmHg)
Melting Pt: 20,2 °C
Dichte: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 82 °C (geschlossener Tiegel)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002090
CAS-Nummer: 2206-27-1
EINECS: 218-617-0
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Chemical Purity 99.5%