Deuteriumoxid (99,9% D)
Lieferant: CAMBRIDGE ISOTOPE LABS., INC.
Synonyms: Wasser-D2schweres Wasser
CAMBDLM-4-50EA 0 CHF
GOSIDLM-4-100 CAMBDLM-4-50 CAMBDLM-4-99-1000 GOSIDM-4LC GOSIDM-4 CAMBDLM-4-1000 GOSIDLM-4
Deuteriumoxid (99,9% D)
Deuteriumoxid
Formel: D₂O
MW: 20 g/mol
Siedepunkt: 101,3 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 3,8 °C
Dichte: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00044636
CAS-Nummer: 7789-20-0
EINECS: 232-148-9
Merck Index: 12,02984