Toluol-[D8]
Lieferant: Roth Carl
Gefahr
Synonyms: Phenylmethan-D8Methylbenzol deuteriertMethylbenzol-D8
ROTHCP95.1EA 165.75 CHF
ROTHCP95.1
Toluol-[D8]
Toluol-[D8]
Formel: C₆D₅CD₃
MW: 100,08 g/mol
Siedepunkt: 110 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –85 °C
Dichte: 0,94 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 4 °C (geschlossener Tiegel)
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00044638
CAS-Nummer: 2037-26-5
EINECS: 218-009-5
UN: 1294
ADR: 3,II