Benzol-[D6]
Lieferant: Roth Carl
Gefahr
AE53.1 AE53.2
ROTHAE53.1EA 107.9 CHF
ROTHAE53.1 ROTHAE53.2
Benzol-[D6]
Benzol-[D6]
Formel: C₆D₆
Siedepunkt: 79 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 6,7 °C
Dichte: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: –11 °C (geschlossener Tiegel)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003010
CAS-Nummer: 1076-43-3
EINECS: 214-061-8
UN: 1114
ADR: 3,II