Benzol-[D6] (99,5% D) + 0,03% v/v TMS
Lieferant: CAMBRIDGE ISOTOPE LABS., INC.
Gefahr
Synonyms: Cyclohexatrien-D6Cyclohexatrien deuteriert
CAMBDLM-1TB-10EA 0 CHF
CAMBDLM-1TB-10
Benzol-[D6] (99,5% D) + 0,03% v/v TMS
Benzol-[D6]
Formel: C₆D₆
MW: 84,07 g/mol
Siedepunkt: 79 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 6,7 °C
Dichte: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: –11 °C (geschlossener Tiegel)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003010
CAS-Nummer: 1076-43-3
EINECS: 214-061-8
UN: 1114
ADR: 3,II