Methanol-[D4] (99,8% D)

Lieferant: CAMBRIDGE ISOTOPE LABS., INC.
Gefahr

Synonyms: Methylalkohol-D4Carbinol-D4Holzalkohol-D4Hydroxymethan-D4Methylalkohol deuteriertMethyl-D3 Alkohol-D

CAMBDLM-24TB-10EA 0 CHF
CAMBDLM-24TB-10 GOSIDM-24TB GOSIDLM-24TB
Methanol-[D4] (99,8% D)
Methanol-[D4]
Formel: D₃COD
MW: 36,01 g/mol
Siedepunkt: 65,3 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –99 °C
Dichte: 0,888 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 11 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00044637
CAS-Nummer: 811-98-3
EINECS: 212-378-6
UN: 1230
ADR: 3,II

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR