N,N-Dimethylformamid-[D7] (99,5% D) für die Kernresonanzspektroskopie, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyms: Heptadeutero-N,N-dimethylformamide, N,N-Di[2H3]methyl[2H]formamide, N,N-Dimethylformamide-d7, DMF-D7, DMF-d7, N,N-Dimethylformamide-[²H₇], Formdimethylamide-D7, Formic acid dimethylamide-D7
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.11656.0009 1.11656.0001
1.11656.0009EA 883 CHF
1.11656.0009 1.11656.0001
N,N-Dimethylformamid-[D7] (99,5% D) für die Kernresonanzspektroskopie, Sigma-Aldrich®
N,N-Dimethylformamid-[D7]
Formel: DCOON(CD₃)₂
Siedepunkt: 152 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –60 °C
Dichte: 1.03 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 58 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003286
CAS-Nummer: 4472-41-7
EINECS: 224-745-8
UN: 2265
ADR: 3,