Dichlormethan-[D2]
Lieferant: Roth Carl
Achtung
Synonyms: Dichloromethane-d2, Methylene chloride-D2, Dichloromethane-[²H₂], Dideuteromethylene chloride, Methylene chloride-d2
AE55.1 AE55.2
ROTHAE55.1EA 171 CHF
ROTHAE55.1 ROTHAE55.2
Dichlormethan-[D2]
Dichlormethan-[D2]
Formel: CD₂Cl₂
MW: 86.92 g/mol
Siedepunkt: 40
Melting Pt: –97 °C
Dichte: 1.36 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000882
CAS-Nummer: 1665-00-5
EINECS: 216-776-0
UN: 1593
ADR: 6.1 III