Dichlormethan-[D2] Isotope_(99.9% D)
Lieferant: CAMBRIDGE ISOTOPE LABS
Achtung
Synonyms: Dichloromethane-d2, Methylene chloride-D2, Dichloromethane-[²H₂], Dideuteromethylene chloride, Methylene chloride-d2
DLM-23-10 DLM-23-10X0.75
CAMBDLM-23-10EA 0 CHF
CAMBDLM-23-10 CAMBDLM-23-10X0.75
Dichlormethan-[D2] Isotope_(99.9% D)
Dichlormethan-[D2]
Formel: CD₂Cl₂
MW: 86.92 g/mol
Siedepunkt: 40
Melting Pt: –97 °C
Dichte: 1.36 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000882
CAS-Nummer: 1665-00-5
EINECS: 216-776-0
UN: 1593
ADR: 6.1 III