Chloroform-[D1] ≥99,8% (Isotop) with TMS (0.03 vol.%) stabilisiert, MagniSolv™ für die Kernresonanzspektroskopie, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyms: Trichloromethane-D1, Chloroform-[²H₁], Chloroform-D
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.03296.0025 1.03296.0100 1.03296.0500
1.03296.0025EA 40.9 CHF
1.03296.0025 1.03296.0100 1.03296.0500
Chloroform-[D1] ≥99,8% (Isotop) with TMS (0.03 vol.%) stabilisiert, MagniSolv™ für die Kernresonanzspektroskopie, Sigma-Aldrich®
Chloroform-[D1]
Formel: CDCl₃
MW: 120.38 g/mol
Siedepunkt: 60.8
Melting Pt: 60.8 °C (1013 hPa)
Dichte: 1.5 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00000827
CAS-Nummer: 865-49-6
EINECS: 212-742-4
UN: 1888
ADR: 6.1 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Deuteration degree ≥ 99.8 %
Water (NMR, H₂O) ≤ 0.01 %
Tetramethylsilane (NMR-spectrum) 0.0003
Performance test (NMR-spectrum) passes test