Bienenwachs
Lieferant: Roth Carl
5825.1 5825.2
ROTH5825.1EA 29.25 CHF
ROTH5825.1 ROTH5825.2
Bienenwachs
Beeswax
Melting Pt: ∼64 °C
Dichte: 0.95 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00132754
CAS-Nummer: 8012-89-3
EINECS: 232-383-7