Petroleumbenzin, 80…110 °C
Lieferant: Roth Carl
Gefahr
3259.1 3259.2
ROTH3259.1EA 37.8 CHF
ROTH3259.1 ROTH3259.2
Petroleumbenzin, 80…110 °C
Petroleumbenzin
Siedepunkt: 80…110 °C (1013 hPa)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00081849
CAS-Nummer: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
UN: 1268
ADR: 3,II