Petroleumbenzin, 80…100 °C, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyms: BenzinPetrolether
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.01777.1000EA 130 CHF
1.01777.1000
Petroleumbenzin, 80…100 °C, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Petroleumbenzin
Siedepunkt: 80…100 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,69 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: –10 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00081849
CAS-Nummer: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
UN: 1268
ADR: 3,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (25 °C) insoluble
Boiling Point 80 - 100 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 60 hPa (20 °C)
Explosion Limit 1.0 - 6.5 %(V)
Density 0.69 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 250 °C
Viscosity kinematic 0.6 mm2/s (20 °C)