Petroleumbenzin, 60…100 °C, BAKER, Laborreagens, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Gefahr
Synonyms: BenzinPetrolether
8241.9025EA 0 CHF
8241.9025
Petroleumbenzin, 60…100 °C, BAKER, Laborreagens, J.T.Baker®
Petroleumbenzin
Siedepunkt: 60…100 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,67 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00081849
CAS-Nummer: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
UN: 1268
ADR: 3,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Boiling Range 60 - 100 °C
Residue after Evaporation max. 0.002 %