Petroleumbenzin, 40…80 °C Denaturation, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyms: Gasoline, Petroleum ether, Petrol, Benzine
MQ200
1.01769.1000 1.01769.6010 1.01769.6025 1.01769.9190
1.01769.1000EA 90.8 CHF
1.01769.1000 1.01769.6010 1.01769.6025 1.01769.9190
Petroleumbenzin, 40…80 °C Denaturation, Supelco®
Petroleumbenzin
Siedepunkt: 40…70 °C (1013 hPa)
Dichte: 0.666 g/cm³ (15 °C)
Flash-Pt: -10
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00081849
CAS-Nummer: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
UN: 1268
ADR: 3 II