Petroleumbenzin, 40…80 °C, EMPLURA®, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyms: BenzinPetrolether
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.01773.6025EA 0 CHF
1.01773.6025 1.01773.1000
Petroleumbenzin, 40…80 °C, EMPLURA®, Supelco®
Petroleumbenzin
Siedepunkt: 40…80 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,665 g/cm³ (15 °C)
Flash-Pt: <–30 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00081849
CAS-Nummer: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
UN: 1268
ADR: 3,II