Petroleumbenzin, 40…65 °C, wasserfrei, TECHNICAL (max. 0,01% aromatische Kohlenwasserstoffe)
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyms: BenzinPetrolether
23837.360EA 126 CHF
23837.360 23837.462 23837.325 23837.553 XXXX23837.553-200 23837.291
Petroleumbenzin, 40…65 °C, wasserfrei, TECHNICAL (max. 0,01% aromatische Kohlenwasserstoffe)
Petroleumbenzin
Siedepunkt: 40…65 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,65 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: –40 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00081849
CAS-Nummer: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
UN: 1268
ADR: 3,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Distillation range 40 - 65 °C