Petroleumbenzin, 40…60 °C
Lieferant: Roth Carl
Gefahr
T173.1 T173.2 T173.3 T173.5
ROTHT173.1EA 61.8 CHF
ROTHT173.1 ROTHT173.2 ROTHT173.3 ROTHT173.5
Petroleumbenzin, 40…60 °C
Petroleumbenzin
Siedepunkt: 40…60 °C (1013 hPa)
Dichte: 0.65 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: –40 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00081849
CAS-Nummer: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
UN: 1268
ADR: 3,II