Petroleumbenzin, 40…60 °C
Lieferant: Roth Carl
Gefahr
9320.1 9320.2
ROTH9320.1EA 40.2 CHF
ROTH9320.1 ROTH9320.2
Petroleumbenzin, 40…60 °C
Petroleumbenzin
Siedepunkt: 40…60 °C (1013 hPa)
Dichte: 0.65 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: –40 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00081849
CAS-Nummer: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
UN: 1268
ADR: 3,II