Petroleumbenzin, 40…60 °C, PESTINORM® für die Analyse von Pestizidrückständen
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyms:
Benzin
, Petrolether
Filtriert über 0,2 µm-Filter. Unter Stickstoff abgefüllt.
83663.320EA
97.2
CHF
83663.320
Petroleumbenzin, 40…60 °C, PESTINORM® für die Analyse von Pestizidrückständen
Petroleumbenzin
Siedepunkt:
40…60 °C (1013 hPa) Dichte: 0,645…0.665 g/cm³ (20 °C) Flash-Pt: –40 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00081849 CAS-Nummer: 64742-49-0 EINECS: 265-151-9 UN: 1268 ADR: 3,II REACH: 01-2119474679-18 |
Spezifikation Testergebnisse
Siedebereich (40-60°C) (Vol%) | Min. 90% |
Verdampfungsrückstand | Max. 5 ppm |
Wasser | Max. 0,02 % |
Pestizid-Analyse (Lindan/ECD) | Max. 5 ng/l |