Petroleumbenzin, 40…60 °C, CHROMASOLV™ für die Analyse von Pestizidrückständen, niedriger Siedepunkt wasserstoffbehandeltes Naphtha, Riedel-de Haën™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyms: Gasoline, Petroleum ether, Petrol, Benzine
34491-45L 34491-7L 34491-1L 34491-2.5L 34491-4X2.5L
34491-45LEA 3399.49 CHF
34491-45L 34491-7L 34491-1L 34491-2.5L 34491-4X2.5L
Petroleumbenzin, 40…60 °C, CHROMASOLV™ für die Analyse von Pestizidrückständen, niedriger Siedepunkt wasserstoffbehandeltes Naphtha, Riedel-de Haën™
Petroleumbenzin
  • For gas chromatography (GC)
  • Developed especially for the application in residue analysis of pesticides and other low-volatile substances using GC
  • Non-volatile matter and water content are specified for each solvent
Siedepunkt: 40…60 °C (1.013 hPa)
Dichte: 0.65 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: –30 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00081849
CAS-Nummer: 64742-49-0
EINECS: 309-852-0
UN: 3295
ADR: 3,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Non-volatile matter Max. 0.0005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.01 %
Suitability for residue analysis Max. 5 ng/l