Molekularsieb A5 (0,5 nm, 5 Å), Plätzchen, Ø 1.6 mm, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
334316-1KGEA
341.59
CHF
334316-1KG
Molekularsieb A5 (0,5 nm, 5 Å), Plätzchen, Ø 1.6 mm, Fluka™
Molekularsieb A5 (0,5 nm, 5 Å)
Lager Temperatur:
Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00131613 CAS-Nummer: 69912-79-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Particle Size | 1.6 mm |
Form | pellets |
Granulation | complying |
Pore Size (Ång Ström) | 5 |