Petroleumbenzin, 40…60 °C, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
124860025
124860050
124860250
ACRO124860025EA
103
CHF
ACRO124860025
ACRO124860050
ACRO124860250
Petroleumbenzin, 40…60 °C, reinst
Petroleumbenzin
Siedepunkt:
40…60 °C (760 mmHg) Dichte: 0,65 g/cm³ Flash-Pt: –55 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00081849 CAS-Nummer: 64742-49-0 EINECS: 265-151-9 UN: 3295 ADR: 3,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear liquid |
Water | ≤0.03 % (K.F.) |
Boiling point | 40 to 60 °C |
Density | (20 °C) 0.64 to 0.66 g/ml |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.002 % |