Molekularsieb A5 (0,5 nm, 5 Å)
Lieferant: Roth Carl
ROTH8475.1EA 50.6 CHF
ROTH8475.2 ROTH8475.1
Molekularsieb A5 (0,5 nm, 5 Å)
Molekularsieb A5 (0,5 nm, 5 Å)
MDL Number: MFCD00131613
CAS-Nummer: 69912-79-4